Learn More
Chlorure de sodium, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15528154
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et en industrie spécialisée
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nom IUPAC sodium ; chlorure
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Poids de la formule 58.44
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™ ACS
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.16kg