Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de sodium, 99,85 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, RNAse ni protéase
64.80€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-14-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.44 |
Numéro MDL | MFCD00003477 |
Clé InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
CID PubChem | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
Nom IUPAC | chlorure de sodium |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10297760
|
Thermo Scientific Chemicals
327300010 |
1 kg |
64.80€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10268163
|
Thermo Scientific Chemicals
327300025 |
2.5 kg |
127.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
7647-14-5 | |
58.44 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
5234 | |
chlorure de sodium |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
CHEBI:26710 | |
[Na+].[Cl-] |
Spécification
1461.0°C | |
801.0°C | |
7647-14-5 | |
Solide cristallin | |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
15, 8734 | |
Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
99.85% | |
Bouteille en verre |
Sodium chloride | |
DNAse, RNAse and Protease Free | |
Blanc | |
99.8% min. (Argentometry) | |
NaCl | |
13,280 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
chlorure de sodium | |
5234 | |
58.44 | |
Biologie moléculaire |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-598-3
RUO – Research Use Only