Learn More
Chlorure de sodium, 99,5 % min., (USP), MP Biomedicals
Code produit. 11416282 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kg
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nom IUPAC chlorure de sodium
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min.
Poids de la formule 58.44
Qualité USP