Learn More
Chlorure de sodium, solution normalisée à 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
36.28€ - 55.28€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-14-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.44 |
Numéro MDL | MFCD00003477 |
Clé InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495030
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035616.AP |
500 mL |
36.28€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035616.K2 |
1 L |
55.28€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium chloride, 0.1N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7647-14-5 | |
58.44 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:26710 |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
5234 | |
[Na+].[Cl-] |
Spécification
Sodium chloride | |
Incolore | |
MFCD00003477 | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
Chlorure de sodium :0,6 % ; eau :99,4% | |
Miscible with water, alcohol and ammonia |
7647-14-5 | |
ClNa | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; chlorure | |
5234 | |
58.44 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-598-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only