Learn More
Carbonate de sodium (poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents
Code produit. 10553165
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Ce sel de sodium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 1600°C
Nom chimique ou matériau Sodium Carbonate
Point de fusion 854°C
CAS 497-19-8
Couleur Blanc
pH 11.3
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥99.5 %
Formule moléculaire CNa2O3
Numéro MDL MFCD00003494
Merck Index 15, 8731
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.53g/cm³
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate