Learn More
Carbonate de sodium, monohydraté, cristal, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™
165.00€ - 700.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5968-11-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Na2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 124.00 |
Clé InChI | MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop |
CID PubChem | 2735133 |
Nom IUPAC | carbonate disodique hydraté |
SMILES | C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15568144
|
Avantor J.T.Baker
3600-01 |
500 g | Flacon poly |
165.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15578144
|
Avantor J.T.Baker
3600-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
700.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
5968-11-6 | |
124.00 | |
sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop | |
carbonate disodique hydraté |
CH2Na2O4 | |
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L | |
2735133 | |
C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+] |
Spécification
Sodium Carbonate | |
5968-11-6 | |
CH2Na2O4 | |
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L | |
carbonate disodique hydraté | |
2735133 | |
FCC / NF |
Monohydrate | |
Crystals | |
sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop | |
C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+] | |
124.00 | |
124 | |
1L = 2.25kg |