Learn More
Carbonate de sodium monohydraté, qualité ACS, 99,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Description
It is widely employed as a water softener, an electrolyte, as a good conductor in electrolysis, as a primary standard for acid-base titrations and mostly as a buffer component in applications such as chromatography, capillary electrophoresis and enzyme catalysis. Also used in glass manufacture, detergent manufacture, sodium chemicals, carbonate chemicals manufacture, pulp and paper, brine treatment, flue gas desulfurization, coal treatment and ion exchange resin regeneration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium carbonate monohydrate |
Point de fusion | 100°C (in 2H2O) |
Couleur | Incolore à blanc |
Forme physique | Granulaire |
Quantité | 2 kg |
Merck Index | 14,8596 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetone,alkyl acetates,benzonitrile and liquid ammonia. |
Poids de la formule | 124.01 (105.99 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Qualité | ACS |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium carbonate monohydrate, ACS
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Carbonic acid, disodium salt, monohydrate