Learn More
Carbonate de sodium, Honeywell Fluka™
TraceSELECT™, pour l’analyse des traces, anhydre, ≥ 99,999 % (base des métaux)
64.26€ - 240.33€
Identifiants chimiques
CAS | 497-19-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CNa2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.99 |
Numéro MDL | MFCD00003494 |
Clé InChI | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda |
CID PubChem | 10340 |
ChEBI | CHEBI:29377 |
Nom IUPAC | disodium carbonate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15646760
|
Honeywell-Fluka
71347-25G |
25 g |
64.26€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15636760
|
Honeywell-Fluka
71347-100G |
100 g |
240.33€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation à sous-ébullition
- les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Identifiants chimiques
497-19-8 | |
105.99 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
10340 | |
disodium carbonate |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda | |
CHEBI:29377 | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Spécification
Sodium carbonate | |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
4154566 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
disodium carbonate | |
10340 | |
105.99g/mol |
497-19-8 | |
Na2CO3 | |
NONH for all modes of transport | |
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O | |
105.99 | |
CHEBI:29377 | |
≥99.99% (metals basis) |
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ4050000