Learn More
Carbonate de sodium décahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10785531
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 6132-02-1
Formule moléculaire CH20Na2O13
Poids moléculaire (g/mol) 286.14
Numéro MDL 149178
Clé InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
CID PubChem 151402
Nom IUPAC carbonate de disodium décahydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifications
Point de fusion 34°C
Couleur Blanc
pH 11 to 12
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 286.01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium carbonate decahydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium carbonate decahydrate, Sodium carbonate