Learn More
Carbonate de sodium décahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
54.30€ - 198.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6132-02-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CH20Na2O13 |
Poids moléculaire (g/mol) | 286.14 |
Numéro MDL | 149178 |
Clé InChI | XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t |
CID PubChem | 151402 |
Nom IUPAC | carbonate de disodium décahydraté |
SMILES | C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10396190
|
Fisher Chemical
S/2760/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10655502
|
Fisher Chemical
S/2760/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10000340
|
Fisher Chemical
S/2760/65 |
5 kg | Récipient en plastique | ||||||
Description
Carbonate de sodium décahydraté, certifié AR pour l’analyse
Identifiants chimiques
6132-02-1 | |
286.14 | |
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L | |
151402 | |
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+] |
CH20Na2O13 | |
149178 | |
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t | |
carbonate de disodium décahydraté |
Spécification
34°C | |
Blanc | |
Solide | |
149178 | |
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L | |
carbonate de disodium décahydraté | |
151402 |
6132-02-1 | |
11 to 12 | |
CH20Na2O13 | |
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t | |
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+] | |
286.14 | |
286.01g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sodium carbonate decahydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium carbonate decahydrate, Sodium carbonate