Learn More
Carbonate de sodium anhydre, technique, Fisher Chemical
Code produit. 10477840
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Point d’ébullition 1600°C
Point de fusion 854°C
CAS 497-19-8
Couleur Blanc
pH 11.3
Forme physique Solide
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire CNa2O3
Numéro MDL MFCD00003494
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Poids de la formule 105.99g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate