Learn More
Carbonate de sodium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
42.90€ - 224.00€
Identifiants chimiques
CAS | 497-19-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CNa2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.99 |
Numéro MDL | MFCD00003494 |
Clé InChI | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda |
CID PubChem | 10340 |
ChEBI | CHEBI:29377 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10538070
|
Fisher Chemical
S/2880/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
42.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10665692
|
Fisher Chemical
S/2880/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique |
62.75€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10316200
|
Fisher Chemical
S/2880/62 |
2.5 kg | Récipient de poudre en plastique |
124.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10162540
|
Fisher Chemical
S/2880/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
224.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Carbonate de sodium anhydre, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
497-19-8 | |
105.99 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
10340 | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda | |
CHEBI:29377 |
Spécification
1600°C | |
497-19-8 | |
11,3 | |
CNa2O3 | |
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O | |
105.99 | |
CHEBI:29377 |
854°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00003494 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
disodique ; carbonate | |
10340 | |
105.99g/mol |