Learn More
Carbonate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
51.50€ - 232.00€
Identifiants chimiques
CAS | 497-19-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CNa2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.99 |
Numéro MDL | MFCD00003494 |
Clé InChI | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | carbonate de sodium, carbonate disodique, carbonate de soude, sel disodique d’acide carbonique, soude calcinée, carbonate de sodium, anhydre, acide carbonique, sel disodique, lessive de soude, soude solvay, solvay soda |
CID PubChem | 10340 |
ChEBI | CHEBI : 29377 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10264540
|
Fisher Chemical
S/2920/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
51.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10548070
|
Fisher Chemical
S/2920/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique |
105.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10518260
|
Fisher Chemical
S/2920/62 |
2.5 kg | Récipient de poudre en plastique |
144.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10498030
|
Fisher Chemical
S/2920/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
232.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Carbonate de sodium anhydre, certifié AR pour l’analyse
Identifiants chimiques
497-19-8 | |
105.99 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
10340 | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
carbonate de sodium, carbonate disodique, carbonate de soude, sel disodique d’acide carbonique, soude calcinée, carbonate de sodium, anhydre, acide carbonique, sel disodique, lessive de soude, soude solvay, solvay soda | |
CHEBI : 29377 |
Spécification
1600°C | |
497-19-8 | |
11.3 | |
CNa2O3 | |
carbonate de sodium, carbonate disodique, carbonate de soude, sel disodique d’acide carbonique, soude calcinée, carbonate de sodium, anhydre, acide carbonique, sel disodique, lessive de soude, soude solvay, solvay soda | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O | |
105.99 | |
CHEBI : 29377 |
854°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00003494 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
disodique ; carbonate | |
10340 | |
105.99 g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium carbonate anhydrous
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.