Learn More
Bromure de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10115793
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-15-6
Formule moléculaire BrNa
Poids moléculaire (g/mol) 102.89
Numéro MDL MFCD00003475
Clé InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
CID PubChem 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1390.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium bromide
Point de fusion 755.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 5 to 8.8 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire NaBr
Fieser 12,445; 13,46
Merck Index 15, 8729
Informations sur la solubilité Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C),1210g/L water (100°C),1g/6 mL methanol,7g/100 mL 95% ethanol
Nom IUPAC sodium bromide
Poids de la formule 102.89
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique