Learn More
Bromure de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
27.64€ - 230.15€
Identifiants chimiques
CAS 7647-15-6
Formule moléculaire BrNa
Poids moléculaire (g/mol) 102.89
Numéro MDL MFCD00003475
Clé InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
CID PubChem 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10107903
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
246901000
100 g Flacon en plastique
27.64€
100g
10174620
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
246905000
500 g Flacon en plastique
74.87€
500g
10115793
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
246900025
2.5 kg Flacon en plastique
230.15€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Identifiants chimiques
7647-15-6
102.89
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
253881
[Na+].[Br-]
BrNa
MFCD00003475
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
CHEBI:63004
Spécification
1390.0°C
755.0°C
7647-15-6
5 to 8.8 (5% soln. at 20°C)
99.5% min. (Argentometry)
NaBr
12,445; 13,46
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
bromure de sodium
253881
102.89
Analytique
Sodium bromide
p.a.
Blanc
Poudre cristalline
BrNa
MFCD00003475
15, 8729
Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol
[Na+].[Br-]
102.89
CHEBI:63004
99.5%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 231-599-9
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ3150000
missing translation for 'tsca' : TSCA