Learn More
Bromure de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
40.60€ - 123.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-15-6 |
---|---|
Formule moléculaire | BrNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.89 |
Numéro MDL | MFCD00003475 |
Clé InChI | JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a |
CID PubChem | 253881 |
ChEBI | CHEBI:63004 |
Nom IUPAC | bromure de sodium |
SMILES | [Na+].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361569
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014037.36 |
500 g |
40.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371569
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014037.A3 |
2 kg |
123.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium bromide is used in the preparation of bromides and as a source of bromide ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7647-15-6 | |
102.89 | |
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M | |
253881 | |
bromure de sodium |
BrNa | |
MFCD00003475 | |
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a | |
CHEBI:63004 | |
[Na+].[Br-] |
Spécification
1390°C | |
755°C | |
Granulaire | |
BrNa | |
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a | |
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M | |
bromure de sodium | |
253881 | |
102.89 | |
Hygroscopic |
Sodium bromide | |
7647-15-6 | |
97% | |
MFCD00003475 | |
Soluble in water,alcohol | |
[Na+].[Br-] | |
102.89 | |
CHEBI:63004 | |
1.6412 | |
3.203 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-599-9
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ3150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only