Learn More
Borohydrure de sodium, (solution VenPure(TM)), solution aqueuse à 12 %, Thermo Scientific Chemicals
24.22€ - 191.96€
Spécification
Point d’ébullition | 130.0°C to 135.0°C |
---|---|
Nom chimique ou matériau | Sodium borohydride |
Note relative au nom | VenPure™ solution, 12% aq. solution |
CAS | 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5 |
Formule moléculaire | BH4Na |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
13226339
|
Thermo Scientific Acros
448511000 |
100 mL |
24.22€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13266339
|
Thermo Scientific Acros
448515000 |
500 mL |
58.59€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13236339
|
Thermo Scientific Acros
448510025 |
2.5 L |
191.96€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
130.0°C to 135.0°C | |
VenPure™ solution, 12% aq. solution | |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
SBH, Sodium tetrahydroborate | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
boranucléide de sodium | |
37.82 | |
1.4000g/mL |
Sodium borohydride | |
16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5 | |
NaBH4 | |
15,8727 | |
Solubility in water: completely soluble | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
1.4 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut nuire à la fertilité.
Peut nuire au fœtus.
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 241-004-4
- Sodium borohydride, 12% aqueous solution, (VenPureTM solution), contains 40% NaOH
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide, Sodium borohydride