Learn More
Tétrahydruroborate de sodium, technique, SLR, Fisher Chemical
22.25€ - 105.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16940-66-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BH4Na |
Poids moléculaire (g/mol) | 37.83 |
Numéro MDL | MFCD00003518 |
Clé InChI | YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | boranucléide de sodium |
SMILES | [BH4-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10409190
|
Fisher Chemical
S/2560/45 |
10 g |
22.25€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10599010
|
Fisher Chemical
S/2560/46 |
25 g |
53.45€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10703621
|
Fisher Chemical
S/2560/48 |
100 g |
105.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
16940-66-2 | |
37.83 | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
[BH4-].[Na+] |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
boranucléide de sodium |
Spécification
360°C | |
Blanc | |
Poudre solide | |
MFCD00003518 | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
Récipient de poudre en plastique |
16940-66-2 | |
11 | |
BH4Na | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
boranucléide de sodium | |
37.83g/mol |