Learn More
Borohydrure de sodium, ≥ 99 %, Honeywell™ Fluka™
TraceSELECT™ , pour la détermination des formeurs d’hydrure par AAS, ≥ 99 %
84.74€ - 274.75€
Identifiants chimiques
CAS | 16940-66-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BH4Na |
Poids moléculaire (g/mol) | 37.83 |
Numéro MDL | MFCD00003518 |
Clé InChI | YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | sodium boranuide |
SMILES | [BH4-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15626760
|
Honeywell-Fluka
71321-25G |
25 g | Flacon en verre | ||||||
15616760
|
Honeywell-Fluka
71321-100G |
100 g | Flacon en verre |
274.75€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation à sous-ébullition
- les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Identifiants chimiques
16940-66-2 | |
37.83 | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
[BH4-].[Na+] |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
sodium boranuide |
Spécification
>400°C | |
>360°C | |
Blanc | |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
sodium boranuide | |
37.83g/mol | |
Odorless | |
1.074g/cm3 |
Sodium borohydride | |
16940-66-2 | |
Prill or Powder | |
NaBH4 | |
UN1426 | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
≥99% | |
>0.000054 Pa |
Sécurité et traitement
P201-P231 + P232-P280-P308 + P313-P370 + P378-P402 + P404
missing translation for 'dotInformation' : 4,3 / PGI
missing translation for 'rtecsNumber' : 241-004-4