Learn More
Tétrahydruroborate de sodium, comprimés, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
82.40€ - 232.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16940-66-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BH4Na |
Poids moléculaire (g/mol) | 37.83 |
Numéro MDL | MFCD00003518 |
Clé InChI | YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Sodium tetrahydridoborate |
Nom IUPAC | boranucléide de sodium |
SMILES | [BH4-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038788.22 |
100 g |
82.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11369037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038788.36 |
500 g |
232.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium borohydride is used as a reagent in the reduction of amino acids and their derivatives. Also used as a catalyst in the ammonia borane dehydrogenation. Sodium borohydride is used as a reducing agent in the synthesis of gold nanoparticles. It is also used for wood pulp and as a blowing agent for plastics. It reduces the aldehyde and keto groups to give the corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16940-66-2 | |
37.83 | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
boranucléide de sodium |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
Sodium tetrahydridoborate | |
[BH4-].[Na+] |
Spécification
Sodium Borohydride | |
16940-66-2 | |
Capsules | |
BH4Na | |
Sodium tetrahydridoborate | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
boranucléide de sodium | |
37.83 | |
Odorless | |
White caplets |
400°C (decomposition) | |
Blanc | |
98% | |
MFCD00003518 | |
Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine. | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
220°C (428°F) | |
Moisture sensitive | |
1.074 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P201-P202-P223-P231+P232-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H260-H301-H314-H360FD
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,3 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 241-004-4
missing translation for 'rtecsNumber' : ED3325000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only