Learn More
Borodeutéride de sodium, 98 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10256630
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15681-89-7
Formule moléculaire BH4Na
Poids moléculaire (g/mol) 37.83
Numéro MDL MFCD00003519
Clé InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium borodeuteride, sodium tetradeuterioboron, sodium borohydride-d4, sodium 2h4 tetrahydroborate 1-, sulfatase, borate 1-, tetrahydro-d4-, sodium, nabd4, sodium 2h4 boranuide, deuterated sodium borohydride
CID PubChem 23673181
SMILES [BH4-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium borodeuteride
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Couleur Gris à blanc
Note relative au nom 98 atom % D
Deutérium (D) 97,5% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Point de fusion >300.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98 atom% D
Formule linéaire NaBD4
Fieser 03,281
Nom IUPAC sodium ; tétradeutérioboranuide
Poids de la formule 41.86
Pourcentage de pureté 98 atom% D
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium borodeuteride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.