Learn More
Borate de sodium, 10-hydraté, N.F., J.T.Baker™
175.00€ - 450.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1303-96-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2B4O7·10H2O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15538144
|
Avantor J.T.Baker
3574-01 |
500 g | Flacon poly |
175.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15548144
|
Avantor J.T.Baker
3574-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
450.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
1303-96-4 | |
Na2B4O7·10H2O |
Spécification
Sodium Borate | |
1303-96-4 | |
381.37 | |
1L = 1.73kg |
10-Hydrate | |
Na2B4O7·10H2O | |
NF |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SODIUM BORATE,10-HYDR
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: di-Sodium tetraborate decahydrate