Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate de sodium, solution tampon de 0,5M, pH 8,0
68.30€ - 112.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1330-43-4 |
---|---|
Formule moléculaire | B4Na2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.21 |
Numéro MDL | MFCD00081185 |
Clé InChI | NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15482909
|
Thermo Scientific Chemicals
J60068.AK |
250 mL |
68.30€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492909
|
Thermo Scientific Chemicals
J60068.AP |
500 mL |
112.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a component of many detergents, cosmetics, and enamel glazes. It is also used to make buffer solutions in biochemistry, as a fire retardant, as an anti-fungal compound for fiberglass, as a flux in metallurgy, neutron-capture shields for radioactive sources, a texturing agent in cooking, and as a precursor for other boron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un composant de nombreux détergents, cosmétiques et glaçures émaillées. Il est également utilisé dans la préparation de solutions tampons en biochimie, notamment comme : retardateur d’incendie, composé antifongique pour la fibre de verre, flux en métallurgie, boucliers de capture de neutrons pour les sources radioactives, agent de texturage dans la cuisson et précurseur pour d’autres composés de bore.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
1330-43-4 | |
201.21 | |
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N | |
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
B4Na2O7 | |
MFCD00081185 | |
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
Spécification
Sodium borate buffer soln. | |
Solution de tampon 0.5M | |
Liquide | |
MFCD00081185 | |
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N | |
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
1330-43-4 | |
8.0 | |
B4Na2O7 | |
Fully miscible with water. | |
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 | |
201.21 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H360FD
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only