Learn More
Solution de bisulfite de sodium, purum, ∼ 40 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15601320
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Purum, ∼40 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-90-5
Formule moléculaire NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 103.05
Numéro MDL MFCD00003530
Clé InChI DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
CID PubChem 23665763
ChEBI CHEBI:26709
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bisulfite Solution
Quantité 2.5 L
Formule linéaire NaHSO3
Numéro UN 3082
Nom IUPAC sodium sulfite
Poids de la formule 104.06g/mol
Qualité purum
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40%