Learn More
Métabisulfite de sodium, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Réactif de réduction
37.79€ - 101.51€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-57-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O5S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.09 |
Numéro MDL | MFCD00167602 |
Clé InChI | LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis |
CID PubChem | 656671 |
Nom IUPAC | (sulfinatooxy)sulfinate de disodium |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10062473
|
Thermo Scientific Acros
223075000 |
500 g | Flacon en plastique |
37.79€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10459920
|
Thermo Scientific Acros
223070010 |
1 kg | Flacon en plastique |
51.76€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10033023
|
Thermo Scientific Acros
223070025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
101.51€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
7681-57-4 | |
190.09 | |
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L | |
656671 | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
Na2O5S2 | |
MFCD00167602 | |
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis | |
(sulfinatooxy)sulfinate de disodium |
Spécification
Sodium metabisulfite | |
7681-57-4 | |
Poudre cristalline | |
Na2S2O5 | |
15, 8724 | |
Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O | |
190.09 | |
190.1 | |
Analytique |
150.0°C | |
Blanc | |
Na2O5S2 | |
MFCD00167602 | |
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis | |
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L | |
(sulfinatooxy)sulfinate de disodium | |
656671 | |
≥58.5% (SO2) | |
1.4800g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-673-
- Sodium metabisulfite
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Research Use Only