Learn More
Bismuthate de sodium(V), 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11904341
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12232-99-4
Formule moléculaire BiNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 279.96
Clé InChI PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
CID PubChem 4063671
Nom IUPAC dioxo(oxydo)bismuth de sodium
SMILES [O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bismuthate(V)
Couleur Jaune à marron
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (Iodometry)
Formule linéaire NaBiO3
Merck Index 15,8721
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water and acids
Poids de la formule 279.96
Pourcentage de pureté 85%