Learn More
Sodium bis(triméthylsilyl)amide, solution 1 M dans du THF, Thermo Scientific Chemicals
80.10€ - 254.27€
Identifiants chimiques
CAS | 1070-89-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18NNaSi2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.377 |
Numéro MDL | MFCD00009835 |
Clé InChI | WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt |
CID PubChem | 2724254 |
Nom IUPAC | sodium ; bis(triméthylsilyl)azanide |
SMILES | C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11342706
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08779.AE |
100 mL |
80.10€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11352706
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08779.AP |
500 mL |
254.27€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bis(triméthylsilyl)amidure de sodium est utile pour la génération de carbènes, l’amination des sulfonamides et pour la préparation de complexes de lanthanides. Il est significativement accéléré par la polymérisation du phénylacétylène en association avec la catalyse rhodium (I). Il est utilisé pour déprotoner les cétones et les esters afin de générer des dérivés énolates, des sels de phosphonium, générant des réactifs de Wittig.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le toluène et l’éther. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants, l’oxygène. Conserver à l’écart de l’eau et des agents oxydants.
Identifiants chimiques
1070-89-9 | |
183.377 | |
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N | |
2724254 | |
C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+] |
C6H18NNaSi2 | |
MFCD00009835 | |
sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt | |
sodium ; bis(triméthylsilyl)azanide |
Spécification
Sodium bis(trimethylsilyl)amide | |
C6H18NNaSi2 | |
UN2924 | |
−17°C (1°F) | |
Soluble in benzene,toluene and ether. Reacts with water. | |
C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+] | |
183.377 | |
183.38 | |
Moisture sensitive; May form a precipitate |
1070-89-9 | |
MFCD00009835 | |
3629917 | |
sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt | |
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N | |
sodium ; bis(triméthylsilyl)azanide | |
2724254 | |
1M soln. in THF | |
0.904 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H351-H335
Liquides et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H314-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 213-983-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tetrahydrofuran, Sodium bis(trimethylsilyl)amide
RUO – Research Use Only