Learn More
Bicarbonate de sodium, USP/FCC, poudre, Macron Fine Chemicals™
Code produit. 15558414
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
POLYSTORMOR
Poly
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bicarbonate
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 84.01
Qualité FCC / USP
Conditionnement POLYSTORMOR