Learn More
Sodium Bicarbonate, purum p.a, ≥99.0% (T), Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Poly bottle
Description
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium bicarbonate |
Point de fusion | Decomposes before melting |
Couleur | Colorless |
pH | 8.0 to 8.6 |
Forme physique | Powder |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | NaHCO3 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4153970 |
Informations sur la solubilité | 90g/L at 20°C |