Learn More
Bicarbonate de sodium, poudre, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Bicarbonate |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 2.5 kg |
Poids de la formule | 84.01 |
Qualité | Réactif BAKER ANALYZED™ ACS |
Conditionnement | Flacon poly |
Gravité spécifique | 1L = 2.20kg |