Learn More
Bicarbonate de sodium, Honeywell Fluka™
Réactif ACS,≥99,7%
26.19€ - 801.55€
Identifiants chimiques
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CHNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.01 |
Numéro MDL | MFCD00003528 |
Clé InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut |
CID PubChem | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15638100
|
Honeywell-Fluka
S6014-25G |
25 g | N/A | N/A | N/A | |||||
15658100
|
Honeywell-Fluka
S6014-500G |
500 g |
58.62€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15618100
|
Honeywell-Fluka
S6014-1KG |
1 kg |
67.37€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15628100
|
Honeywell-Fluka
S6014-2.5KG |
2.5 kg |
178.11€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15688100
|
Honeywell-Fluka
S6014-6X500G |
6 x 500 g |
205.95€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15678100
|
Honeywell-Fluka
S6014-5KG |
5 kg | N/A | N/A | N/A | |||||
15648100
|
Honeywell-Fluka
S6014-4X2.5KG |
4 x 2.5 kg | N/A | N/A | N/A | |||||
15608100
|
Honeywell-Fluka
S6014-12KG |
12 kg | N/A | N/A | N/A | |||||
15668100
|
Honeywell-Fluka
S6014-50KG |
50 kg | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
516892 | |
[Na+].OC([O-])=O |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
CHEBI:32139 |
Spécification
Sodium bicarbonate | |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
4153970 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; carbonate d’hydrogène | |
516892 | |
84.01g/mol |
144-55-8 | |
NaHCO3 | |
NONH for all modes of transport | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 | |
99.7 to 100.3% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ0950000
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bicarbonate de sodium, Honeywell Fluka™