Learn More
Bicarbonate de sodium (poudre blanche fine), Fisher BioReagents
24.45€ - 26.80€
Identifiants chimiques
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CHNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.01 |
Numéro MDL | MFCD00003528 |
Clé InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut |
CID PubChem | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
Nom IUPAC | sodium ; carbonate d’hydrogène |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10244683
|
Fisher BioReagents
BP328-500 |
500 g | Flacon poly |
24.45€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10553325
|
Fisher BioReagents
BP328-1 |
1 kg | Flacon poly |
26.80€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Bicarbonate de sodium (poudre blanche fine)
Ce sel de sodium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.Identifiants chimiques
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
516892 | |
sodium ; carbonate d’hydrogène |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
CHEBI:32139 | |
[Na+].OC([O-])=O |
Spécification
Sodium Bicarbonate | |
144-55-8 | |
8.3 | |
CHNaO3 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 | |
99.7 to 100.3% |
270°C | |
Blanc | |
Poudre / Solide | |
MFCD00003528 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; carbonate d’hydrogène | |
516892 | |
84.01 | |
Pass Test |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT