Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicarbonate de sodium, solution tampon de 1M, pH 9,4
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Description
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le système de tampon bicarbonate est important dans de nombreux processus cellulaires différents. Il est également utilisé dans la formation d’acide dans la lumière sur l’estomac. Utilisé pour neutraliser le pH du chyme quittant l’estomac et entrant dans l’intestin grêle. Il est également utilisé pour maintenir le pH dans les échantillons de sérum.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts et des acides forts.
Le système de tampon bicarbonate est important dans de nombreux processus cellulaires différents. Il est également utilisé dans la formation d’acide dans la lumière sur l’estomac. Utilisé pour neutraliser le pH du chyme quittant l’estomac et entrant dans l’intestin grêle. Il est également utilisé pour maintenir le pH dans les échantillons de sérum.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts et des acides forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium bicarbonate buffer soln. |
Concentration | Solution de tampon 1M |
pH | 9.4 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 250 mL |
Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |