Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicarbonate de sodium, solution tampon de 1M, pH 9,0
70.25€ - 102.51€
Identifiants chimiques
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CHNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.01 |
Numéro MDL | MFCD00003528 |
Clé InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
Nom IUPAC | sodium ; carbonate d’hydrogène |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15442909
|
Thermo Scientific Chemicals
J60066.AK |
250 mL |
70.25€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452909
|
Thermo Scientific Chemicals
J60066.AP |
500 mL |
102.51€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32139 | |
[Na+].OC([O-])=O |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
516892 | |
sodium ; carbonate d’hydrogène |
Spécification
Sodium bicarbonate buffer soln. | |
Solution de tampon 1M | |
Liquide | |
MFCD00003528 | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 |
144-55-8 | |
9.0 | |
CHNaO3 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; carbonate d’hydrogène | |
516892 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only