Learn More
Bicarbonate de sodium, solution tampon de 1M, pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
75.27€
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15424879
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62495.AP
500 mL
75.27€
500mL
Description
Description
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le système de tampon bicarbonate est important dans de nombreux processus cellulaires différents. Il est également utilisé dans la formation d’acide dans la lumière sur l’estomac. Utilisé pour neutraliser le pH du chyme quittant l’estomac et entrant dans l’intestin grêle. Il est également utilisé pour maintenir le pH dans les échantillons de sérum.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts et des acides forts.
Spécification
Identifiants chimiques
144-55-8
84.01
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:32139
CHNaO3
MFCD00003528
516892
[Na+].OC([O-])=O
Spécification
Sodium bicarbonate buffer soln.
1 M
Liquide
MFCD00003528
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
sodium ; carbonate d’hydrogène
516892
144-55-8
8.0
CHNaO3
It is soluble in water.
[Na+].OC([O-])=O
84.01
CHEBI:32139
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante