Learn More
Azoture de sodium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
66.40€ - 194.00€
Identifiants chimiques
CAS | 26628-22-8 |
---|---|
Formule moléculaire | N3Na |
Poids moléculaire (g/mol) | 65.011 |
Numéro MDL | 3536 |
Clé InChI | PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german |
CID PubChem | 33557 |
ChEBI | CHEBI:278547 |
Nom IUPAC | sodium ; azoture |
SMILES | [N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10050520
|
Fisher Chemical
S/2380/48 |
100 g |
66.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10274060
|
Fisher Chemical
S/2380/53 |
500 g |
194.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
26628-22-8 | |
65.011 | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
33557 | |
sodium ; azoture |
N3Na | |
3536 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
CHEBI:278547 | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Spécification
300°C | |
26628-22-8 | |
10 | |
N3Na | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] | |
65.011 | |
CHEBI:278547 | |
Récipient de poudre en plastique |
275°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
3536 | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
sodium ; azoture | |
33557 | |
65.01g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium azide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P330-Rincer la bouche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P350-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .