Learn More
Azoture de sodium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10430471
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de formation des liaisons C-X, Pour le transfert d’azidation/diazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26628-22-8
Numéro MDL MFCD00003536
Clé InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
CID PubChem 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nom IUPAC Azoture de sodium
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 300.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium azide
Point de fusion 275.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
pH 9 (5% min. soln.)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule moléculaire N3Na
Formule linéaire NaN3
Fieser 01,1041; 02,376; 03,259; 04,440; 05,593; 15,289; 17,68
Merck Index 15, 8717
Informations sur la solubilité Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Poids moléculaire (g/mol) 65.01
Poids de la formule 65.01
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.85
Informations sur la décomposition >275°C
Densité 1.8500g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium azide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.