Learn More
Arsénite de sodium, 98+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical S/2330/48
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
100g, récipient de poudre en plastique
Especificaciones
615°C | |
Blanc | |
Solide | |
AsNaO2 | |
sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c | |
[O-][As]=O.[Na+] | |
129.909 | |
CHEBI:29678 | |
Récipient de poudre en plastique |
7784-46-5 | |
12 | |
100 g | |
3472 | |
PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M | |
oxoarsinite de sodium | |
443495 | |
129.91g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Sodium arsenite
Palabra de advertencia
- Dangers
Clasificación
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Indicaciones de peligro
- H331-Toxique par inhalation.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P313-Consulter un médecin.