Learn More
Hydrogénophosphate d’ammonium et de sodium tétrahydraté, réactif, Thermo Scientific Chemicals
33.60€ - 333.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-13-3 |
---|---|
Formule moléculaire | H13NNaO8P |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.067 |
Numéro MDL | MFCD00066970 |
Clé InChI | IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate |
CID PubChem | 56924540 |
Nom IUPAC | Hydrogénophosphate de sodium et d’azanium tétrahydraté |
SMILES | [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11323888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040320.22 |
100 g |
33.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040320.36 |
500 g |
75.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040320.A4 |
2.5 kg |
333.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in the laboratory as an essential ingredient of the microcosmic salt bead test for identification of metallic radicals. Also used as intermediates. Finds application in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-13-3 | |
209.067 | |
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M | |
56924540 | |
[NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+] |
H13NNaO8P | |
MFCD00066970 | |
unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate | |
Hydrogénophosphate de sodium et d’azanium tétrahydraté |
Spécification
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate | |
7783-13-3 | |
Crystals | |
MFCD00066970 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol | |
[NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+] | |
209.067 | |
209.07 (137.02 Anhydrous) | |
Odorless | |
1.544 |
79°C (decomposition) | |
Blanc | |
H13NNaO8P | |
unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate | |
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M | |
Hydrogénophosphate de sodium et d’azanium tétrahydraté | |
56924540 | |
Réactif | |
White crystals |
Sécurité et traitement
H315-H319-H335 :Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only