Learn More
Aluminate de sodium, technique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | 1650°C |
CAS | 1302-42-7 |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Numéro MDL | 85355 |
Poids de la formule | 81.97g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |