Learn More
Trihydrate d’acétate de sodium, puriss. p.a. Réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Acetate Trihydrate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Quantité | 2.5 kg |
Formule linéaire | CH3COONa · 3H2O |
Numéro MDL | MFCD00071557 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3732037 |
Poids de la formule | 136.08g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Qualité | ACS/certifié pur |
Show More |