Learn More
Le trihydrate d’acétate de sodium, extra pur, SLR, Crystal, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. 10142350
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
C2H9NaO5, numéro CAS-6131-90-4, unii-4550k0sc9b, thomaegelin, plasmafusine, acétate de sodium tn, acétate de sodium usan:jan, tutofusine, acétate de sodium usp:jan, natrium acétate-3-wasser, acide acétique, sel de sodium, trihydraté, acétate de sodium trihydraté, 5 kg, CHEBI:32138, blanc, 136,08 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Numéro MDL 71557
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Point de fusion 58°C
Couleur Blanc
pH 8 to 9.5
Forme physique Solide
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 136.08g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique