Learn More
Acétate de sodium, trihydraté, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
122.00€ - 507.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6131-90-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H9NaO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.079 |
Clé InChI | AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn |
CID PubChem | 23665404 |
ChEBI | CHEBI:32138 |
Nom IUPAC | Sodium ; acétate ; trihydrate |
SMILES | CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15598124
|
Avantor J.T.Baker
3462-01 |
500 g | Flacon poly |
122.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15508134
|
Avantor J.T.Baker
3462-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
507.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
6131-90-4 | |
136.079 | |
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn | |
CHEBI:32138 | |
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] |
C2H9NaO5 | |
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M | |
23665404 | |
Sodium ; acétate ; trihydrate |
Spécification
Sodium Acetate | |
6131-90-4 | |
C2H9NaO5 | |
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; acétate ; trihydrate | |
23665404 | |
136.08 | |
1L = 1.45kg |
Trihydrate | |
Crystals | |
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn | |
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] | |
136.079 | |
CHEBI:32138 | |
FCC / USP |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate de sodium, trihydraté, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™