Learn More
Acétate de sodium, trihydraté, cristal, multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Acetate |
Note relative au nom | Trihydrate |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 2.5 kg |
Poids de la formule | 136.08 |
Qualité | Multicompendial / USP |
Conditionnement | Flacon poly |
Gravité spécifique | 1L = 1.45kg |