Learn More
Acétate de sodium hydraté, 99,9985 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
59.00€ - 589.00€
Identifiants chimiques
CAS | 41484-91-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.03 |
Numéro MDL | MFCD00071557 |
Clé InChI | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium acetate hydrate, sodium acetate monohydrate, acetic acid, sodium salt, monohydrate, c2h3o2.na.h2o, naoac water, water sodium acetate, naoac h2o, naoac.h2o, acmc-20ajp8, sodium hydroxide acetic acid |
CID PubChem | 23681166 |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041685.06 |
5 g |
59.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041685.14 |
25 g |
205.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041685.22 |
100 g |
589.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium acetate hydrate is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
41484-91-7 | |
82.03 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
23681166 |
C2H3NaO2 | |
MFCD00071557 | |
sodium acetate hydrate, sodium acetate monohydrate, acetic acid, sodium salt, monohydrate, c2h3o2.na.h2o, naoac water, water sodium acetate, naoac h2o, naoac.h2o, acmc-20ajp8, sodium hydroxide acetic acid | |
[Na+].CC([O-])=O |
Spécification
Sodium acetate hydrate | |
41484-91-7 | |
Poudre | |
C2H3NaO2 | |
sodium acetate hydrate, sodium acetate monohydrate, acetic acid, sodium salt, monohydrate, c2h3o2.na.h2o, naoac water, water sodium acetate, naoac h2o, naoac.h2o, acmc-20ajp8, sodium hydroxide acetic acid | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
acétate de sodium hydraté | |
23681166 | |
Odorless | |
1.45 |
58°C | |
Blanc | |
99.9985% | |
MFCD00071557 | |
Soluble in water.(726g/L)at 0 C. | |
[Na+].CC([O-])=O | |
82.03 | |
82.03 (Anhydrous) | |
White crystals |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-823-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only