Learn More
Acétate de sodium anhydre (cristaux blancs ou poudre granulaire), Fisher BioReagents
28.10€ - 50.10€
Identifiants chimiques
CAS | 127-09-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.03 |
Numéro MDL | MFCD00012459 |
Clé InChI | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech |
CID PubChem | 517045 |
ChEBI | CHEBI:32954 |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10103243
|
Fisher BioReagents
BP333-500 |
500 g | Flacon poly |
28.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10498913
|
Fisher BioReagents
BP333-1 |
1 kg | Bouteille en verre |
50.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’acétate de sodium est ajouté aux réactions d’ADN pour faciliter la précipitation de l’ADN dans l’éthanol.Identifiants chimiques
127-09-3 | |
82.03 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
517045 | |
[Na+].CC([O-])=O |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
CHEBI:32954 |
Spécification
Sodium Acetate Anhydrous | |
127-09-3 | |
7.5 to 9.2 | |
≥99.0 % | |
CH3COONa | |
15, 8709 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; acétate | |
517045 | |
82.03 | |
1% max. (at 105°C) |
324°C | |
Blanc | |
Poudre / Solide | |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
[Na+].CC([O-])=O | |
82.03 | |
CHEBI:32954 | |
≥99.0% |
Sécurité et traitement
MISE EN GARDE !
Aperçu des cas d’urgence
Peut provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Hygroscopique. Porter un équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation adéquate. Laver immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin si les symptômes persistent. Rincer immédiatement et abondamment à l’eau, également sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Transporter le sujet à l’air frais En cas de difficulté à respirer, administrer de l’oxygène. Consulter immédiatement un médecin si les symptômes persistent. Ne pas provoquer de vomissement. Ne pas provoquer de vomissement. Consulter un médecin.
NFPA
Santé :1
Inflammabilité :1
Instabilité :1
Recommended Storage : RT