Learn More
Acétate de sodium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
26.05€ - 185.00€
Identifiants chimiques
CAS | 127-09-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.03 |
Numéro MDL | MFCD00012459 |
Clé InChI | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech |
CID PubChem | 517045 |
ChEBI | CHEBI:32954 |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10794761
|
Fisher Chemical
S/2080/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
26.05€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10122350
|
Fisher Chemical
S/2080/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique |
74.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10756111
|
Fisher Chemical
S/2080/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
185.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Acétate de sodium anhydre, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
127-09-3 | |
82.03 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
517045 | |
[Na+].CC([O-])=O |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
CHEBI:32954 |
Spécification
324°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
MFCD00012459 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; acétate | |
517045 | |
82.03g/mol |
127-09-3 | |
7.5 to 9.2 | |
C2H3NaO2 | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
[Na+].CC([O-])=O | |
82.03 | |
CHEBI:32954 |