Learn More
Acétate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
45.55€ - 600.00€
Identifiants chimiques
CAS | 127-09-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.03 |
Numéro MDL | MFCD00012459 |
Clé InChI | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | acétate de sodium, acide acétique, sel de sodium, acétate de sodium anhydre, acétate de sodium, anhydre, éthanoate de sodium, octan sodny tchèque, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech |
CID PubChem | 517045 |
ChEBI | CHEBI : 32954 |
Nom IUPAC | sodium acetate |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10000500
|
Fisher Chemical
S/2120/50 |
250 g |
45.55€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10010500
|
Fisher Chemical
S/2120/53 |
500 g |
575.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10579010
|
Fisher Chemical
S/2120/60 |
1 kg |
600.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
127-09-3 | |
82.03 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
517045 | |
sodium acetate |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
acétate de sodium, acide acétique, sel de sodium, acétate de sodium anhydre, acétate de sodium, anhydre, éthanoate de sodium, octan sodny tchèque, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
CHEBI : 32954 | |
[Na+].CC([O-])=O |
Spécification
324°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
MFCD00012459 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
sodium acetate | |
517045 | |
82.03 g/mol |
127-09-3 | |
7.5 à 9.2 | |
C2H3NaO2 | |
acétate de sodium, acide acétique, sel de sodium, acétate de sodium anhydre, acétate de sodium, anhydre, éthanoate de sodium, octan sodny tchèque, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
[Na+].CC([O-])=O | |
82.03 | |
CHEBI : 32954 | |
Récipient de poudre en plastique |