Learn More
Sodium 99,8 %, bâtonnets huilés, enveloppés dans du papier d’aluminium, Thermo Scientific Chemicals
32.80€ - 126.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-23-5, 8042-47-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Na |
Poids moléculaire (g/mol) | 22.99 |
Numéro MDL | MFCD00085307 |
Clé InChI | KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot |
CID PubChem | 5360545 |
ChEBI | CHEBI:26708 |
Nom IUPAC | sodium |
SMILES | [Na] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10207882
|
Thermo Scientific Acros
390121000 |
100 g |
32.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10084322
|
Thermo Scientific Acros
390122500 |
250 g |
50.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10757693
|
Thermo Scientific Acros
390120010 |
1 kg |
126.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-23-5, 8042-47-5 | |
22.99 | |
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N | |
5360545 | |
sodium |
Na | |
MFCD00085307 | |
natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot | |
CHEBI:26708 | |
[Na] |
Spécification
Sodium | |
7440-23-5, 8042-47-5 | |
883.0°C | |
Na | |
MFCD00085307 | |
natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot | |
[Na] | |
22.99 | |
CHEBI:26708 | |
99.8% |
Gris | |
98.0°C | |
99.8% | |
Na | |
15, 8708 | |
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N | |
sodium | |
5360545 | |
23.99 | |
Bâtonnets |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Réagit violemment au contact de l’eau.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Sodium, under mineral oil
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche