Learn More
Cole-Parmer™ Cuves à échantillons en verre sodocalcique à col large
Code produit. 15290638
Click to view available options
Capacité:
500 ml
960 mL
Diamètre (métrique):
9,1 cm
9.5 cm
Hauteur (métrique):
9,6 cm
17 cm
Cuves en verre à col large prénettoyées bien adaptées aux semi-volatiles, pesticides, PCB et métaux. Les cuves à échantillons en verre sodocalcique à col large Cole-Parmer™ sont idéales pour l’échantillonnage environnemental.
  • Fabriquées en verre sodocalcique USP de type III
  • Comprennent un revêtement en PTFE résistant aux produits chimiques inséré et un bouchon à vis
  • Les cuves à échantillons comprennent un certificat d’analyse.
Spécification
Capacité 960 mL
Capacité (métrique) 960 mL
Capacité (impériale) 32 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 3.75 in.
À utiliser avec (application) Semivolatiles, Pesticides, PCBS, and Metals, Ideal for Environmental Sampling
Comprend Screw Cap
Matériau Glass
Nb par paquet 12/Pk
Poids (métrique) 6.35 kg
Clarity Clear
Certifications/Conformité Fabriquées en verre sodocalcique USP de type III
Autoclavable Autoclavable
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 17 cm
Type de produit Sample Jar
Hauteur (impériale) 6,75 in
Joint de fermeture PTFE
Diamètre (métrique) 9.5 cm
Type de bouchon Bouchon à vis